Läs mer
N-acetylsulfanilylklorid, 99 %
Produktkod. 10417740 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10417740 100 g Glasflaska 100g
10215440 500 g Glasflaska 500g
10434565 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10417740 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 150721000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 121-60-8 | C8H8ClNO3S | 233,67 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 121-60-8
Molekylformel C8H8ClNO3S
Molekylvikt (g/mol) 233.67
MDL-nummer MFCD00007442
InChI-nyckel GRDXCFKBQWDAJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-acetylsulfanilyl chloride, 4-acetamidobenzene-1-sulfonyl chloride, dagenan chloride, 4-acetylamino benzenesulfonyl chloride, 4-acetamidophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-acetylamino, acetylsulfanilyl chloride, p-acetamidobenzenesulfonyl chloride, n-acetylsulphanilyl chloride, p-acetaminobenzenesulfonyl chloride
PubChem CID 8481
IUPAC-namn 4-acetamidobensensulfonylklorid
LEDER CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetylsulfanilyl chloride
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 145,0 °C till 148,0 °C
Färg Beige-grädde till vit
Flampunkt >112 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (Argentometri)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel 4-(CH3CONH)C6H4SO2Cl
Kvantitet 100 g
Beilstein 14, 702
Fieser 01,3
Merck Index 15, 95
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i kloroform, etylendiklorid, alkohol, eter
Formel vikt 233.67
Procent renhet 99%
Fysisk form Granular Crystalline Powder or Crystals
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Acetylsulfanilyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Acetylsulfanilyl chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.