Läs mer
N-acetylsulfanilylklorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10434565 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10434565 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
10417740 100 g Glasflaska 100g
10215440 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10434565 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 150720025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 121-60-8 | C8H8ClNO3S | 233.67 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 121-60-8
Molekylformel C8H8ClNO3S
Molekylvikt (g/mol) 233.67
MDL-nummer MFCD00007442
InChI-nyckel GRDXCFKBQWDAJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-acetylsulfanilyl chloride, 4-acetamidobenzene-1-sulfonyl chloride, dagenan chloride, 4-acetylamino benzenesulfonyl chloride, 4-acetamidophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-acetylamino, acetylsulfanilyl chloride, p-acetamidobenzenesulfonyl chloride, n-acetylsulphanilyl chloride, p-acetaminobenzenesulfonyl chloride
PubChem CID 8481
IUPAC-namn 4-acetamidobensensulfonylklorid
LEDER CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetylsulfanilyl chloride
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 145.0°C to 148.0°C
Färg Beige-grädde till vit
Flampunkt >112°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (Argentometry)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel 4-(CH3CONH)C6H4SO2Cl
Kvantitet 2.5 kg
Beilstein 14, 702
Fieser 01,3
Merck Index 15, 95
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform,ethylene dichloride,,alcohol,ether
Formel vikt 233.67
Procent renhet 99%
Fysisk form Granular Crystalline Powder or Crystals
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.