Läs mer
N-Acetylsulfathiazole-d4 (Major), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetylsulfathiazole-d4 |
| CAS | 1020718-91-5 |
| Molekylformel | C11 2H4 H7 N3 O3 S2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | N-Acetylsulfathiazole D4 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11N3O3S2/c1-8(15)13-9-2-4-10(5-3-9)19(16,17)14-11-12-6-7-18-11/h2-7H,1H3,(H,12,14)(H,13,15)/i2D,3D,4D,5D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1NC(=O)C)S(=O)(=O)Nc2nccs2 |
| IUPAC-namn | N-[2,3,5,6-tetradeuterio-4-(1,3-thiazol-2-ylsulfamoyl)fenyl]acetamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 301.38 |
| Formel vikt | 301.0493 |