missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Acetylthiourea, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetylthiourea |
| CAS | 591-08-2 |
| Molekylformel | C3H6N2OS |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | N-(Aminothioxomethyl)-acetamide, 1-Acetyl-2-thio-urea, 1-Acetyl-2-thiourea, 1-Acetylthiourea, Acetothiourea, Acetylthiocarbamide, Acetylthiourea, N-(Aminothioxomethyl)acetamide, N-Acetyl-2-thiourea, N-Acetylthiocarbamide, NSC 7597 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6N2OS/c1-2(6)5-3(4)7/h1H3,(H3,4,5,6,7) |
| LEDER | CC(=O)NC(=S)N |
| IUPAC-namn | N-carbamothioylacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 118.16 |
| Formel vikt | 118.0201 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?