missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Acetylthiourea, TRC

Produktkod. 30321098
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30321098 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30321098 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA18885025G

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Acetylthiourea
CAS 591-08-2
Molekylformel C3H6N2OS
Kvantitet 25 g
Synonym N-(Aminothioxomethyl)-acetamide, 1-Acetyl-2-thio-urea, 1-Acetyl-2-thiourea, 1-Acetylthiourea, Acetothiourea, Acetylthiocarbamide, Acetylthiourea, N-(Aminothioxomethyl)acetamide, N-Acetyl-2-thiourea, N-Acetylthiocarbamide, NSC 7597
InChI formel InChI=1S/C3H6N2OS/c1-2(6)5-3(4)7/h1H3,(H3,4,5,6,7)
LEDER CC(=O)NC(=S)N
IUPAC-namn N-carbamothioylacetamide
Molekylvikt (g/mol) 118.16
Formel vikt 118.0201
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.