Läs mer
N-Acetyltizanidin, Mikromol™
Produktkod. 17992436
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
17992436 50 mg
1 options
Produktkod. 17992436 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0887.04
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
N-acetyltizanidin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Acetyltizanidine
CAS 173532-15-5
Analyt- eller komponentnamn N-Acetyltizanidine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C11 H10 Cl N5 O S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym N-Acetyltizanidine, Tizanidine Related Compound B
InChI formel InChI=1S/C11H10ClN5OS/c1-6(18)17-5-4-13-11(17)14-9-7(12)2-3-8-10(9)16-19-15-8/h2-3H,4-5H2,1H3,(H,13,14)
LEDER CC(=O)N1CCN=C1Nc2c(Cl)ccc3nsnc23
IUPAC-namn 1-[2-[(5-klor-2,1,3-bensothiadiazol-4-yl)amino]-4,5-dihydroimidazol-1-yl]etanon
Molekylvikt (g/mol) 295.75
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 295,0295 g/mol