Läs mer
N-acetyltryptofan, Mikromol™
Beskrivning
N-acetyltryptofan
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Acetyl-L-tryptophan |
| CAS | 1218-34-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Acetyl-L-tryptophan |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C13 H14 N2 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | L-Tryptophan, N-acetyl-, Tryptophan, N-acetyl-, L- (8CI), (S)-N-Acetyltryptophan, Acetyl-L-tryptophan, Acetyltryptophan, L-N-Acetyltryptophan, N-Acetyl-L-tryptophan, N-Acetyltryptophan, NSC 90726, Tryptophan Related Compound B |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14N2O3/c1-8(16)15-12(13(17)18)6-9-7-14-11-5-3-2-4-10(9)11/h2-5,7,12,14H,6H2,1H3,(H,15,16)(H,17,18)/t12-/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-acetamido-3-(1H-indol-3-yl)propansyra |
| Visa mer |