missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Acryloyl Osimertinib (>85%), TRC

Produktkod. 30012054
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012054 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30012054 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA19140525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Acryloyl Osimertinib
CAS 1932710-29-6
Synonym Osimertinib Impurity N
Kvantitet 25 mg
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C31H35N7O3
Formel vikt 527.3009
Molekylvikt (g/mol) 553.65, 553.67
InChI-nyckel FJKGIJXFKPBAFU-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=CC(N(C)CCN(C)C)=C(NC(=O)C=C)C=C1N(C(=O)C=C)C1=NC=CC(=N1)C1=CN(C)C2=CC=CC=C12
IUPAC-namn N-(4-{[2-(dimethylamino)ethyl](methyl)amino}-2-methoxy-5-(prop-2-enamido)phenyl)-N-[4-(1-methyl-1H-indol-3-yl)pyrimidin-2-yl]prop-2-enamide
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.