Läs mer
[(N-Acryloylamino)phenyl]mercuric Chloride, 90%, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [(N-Acryloylamino)phenyl]mercuric Chloride |
| Analyt- eller komponentnamn | [(N-Acryloylamino)phenyl]mercuric Chloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8NO.ClH.Hg/c1-2-9(11)10-8-6-4-3-5-7-8;;/h2,4-7H,1H2,(H,10,11);1H;/q;;+1/p-1 |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Kvantitet | 1 mg |