Läs mer
N-Alkyl(C12-16)-N-Benzyl-N,N-Dimethylammonium Chloride (Technical Grade), TRC
Produktkod. 30008092
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30008092 10 g
30011424 5 g
30006432 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30008092 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA57513810G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68424-85-1
Kemiskt namn eller material N-Alkyl(C12-16)-N-Benzyl-N,N-Dimethylammonium Chloride
InChI formel InChI=1S/C23H42N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-21-24(2,3)22-23-19-16-15-17-20-23;/h15-17,19-20H,4-14,18,21-22H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
IUPAC-namn benzyl-dimethyl-tetradecylazanium;chloride
Molekylformel C17H30ClN
Molekylvikt (g/mol) 283.88
LEDER CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1.[Cl-]
Specifikationer
Kvantitet 10 g