Läs mer
N-Alkyl-N,N-dimethyl-N-benzylammonium chloride, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15819900
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15819900 500 g 500g
1 options
Produktkod. 15819900 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8143630500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Alkyl-N,N-dimethyl-N-benzylammonium chloride
CAS 85409-22-9
Smältpunkt 73°C
pH 5-8 (20°C, 10 g/L in H2O)
Flampunkt > 100°C (closed cup)
Kvantitet 500 g
Synonym N-Alkyl-N,N-dimethyl-N-benzylammonium chloride, Benzyldimethylmyristylammonium chloride, N-Alkyl-N,N-dimethyl-N-benzylammonium chloride
Procent renhet >98.0%
Kvalitet Not Available