Läs mer
N-Allyl-1,7-dideazaadenine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Allyl-1,7-dideazaadenine |
| CAS | 640735-22-4 |
| Molekylformel | C10H11N3 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 4-Allylamino-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine, N-2-Propen-1-yl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11N3/c1-2-5-11-9-4-7-13-10-8(9)3-6-12-10/h2-4,6-7H,1,5H2,(H2,11,12,13) |
| LEDER | C=CCNc1ccnc2[nH]ccc12 |
| IUPAC-namn | N-prop-2-enyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 173.21 |
| Formel vikt | 173.0953 |