Läs mer
N-Allyl-2-chloro-acetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Allyl-2-chloro-acetamide |
| CAS | 13269-97-1 |
| Molekylformel | C5 H8 Cl N O |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8ClNO/c1-2-3-7-5(8)4-6/h2H,1,3-4H2,(H,7,8) |
| LEDER | ClCC(=O)NCC=C |
| IUPAC-namn | 2-chloro-N-prop-2-enylacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 133.576 |
| Formel vikt | 133.029 |