Läs mer
N-Allyl-N'-(2-hydroxyetyl)thiorea, 97 %
Produktkod. 11365149
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11365149 50 g 50g
11375149 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11365149 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18161.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 105-81-7 | C6H12N2OS | 160,235 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105-81-7
Molekylformel C6H12N2OS
Molekylvikt (g/mol) 160.235
MDL-nummer MFCD00002838
InChI-nyckel VUVPNTYTOUGMDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-allyl-3-2-hydroxyethyl-2-thiourea, 1-allyl-3-2-hydroxyethyl thiourea, thiourea, n-2-hydroxyethyl-n'-2-propenyl, n-allyl-n'-2-hydroxyethyl thiourea, n-2-hydroxyethyl-n'-allylthiourea, n-2-hydroxyethyl-n'-2-propenylthiourea, n-allyl-n'-2-hydroxyethylthiourea, urea, 1-allyl-3-2-hydroxyethyl-2-thio, n-allyl-n'-beta-hydroxyethyl thiourea
PubChem CID 2735273
IUPAC-namn 1-(2-hydroxietyl)-3-prop-2-enyltiourea
LEDER C=CCNC(=S)NCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Allyl-N'-(2-hydroxyethyl)thiourea
Smältpunkt 77°C to 79°C
Kvantitet 50 g
Formel vikt 160.24
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.