Läs mer
N-allylanilin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10541564 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10541564 5 g 5g
10306120 25 g 25g
10448050 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10541564 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 102870050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 589-09-3 | C9H11N | 133.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 589-09-3
Molekylformel C9H11N
Molekylvikt (g/mol) 133.19
MDL-nummer MFCD00008638
InChI-nyckel LQFLWKPCQITJIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-allylaniline, n-allyl-aniline, benzenamine, n-2-propenyl, unii-q7s639gwxg, n-prop-2-en-1-ylaniline, q7s639gwxg, phenylprop-2-enylamine, nyl, allylphenylamine, allyl-phenyl-amine
PubChem CID 68525
IUPAC-namn N-prop-2-enylanilin
LEDER C=CCNC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Allylaniline
Namnnotering 95%
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Densitet 0.9820g/mL, 0.982
Kokpunkt 218°C to 220°C
Flampunkt 89°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5NHCH2CH=CH2
Brytningsindex 1.5620 to 1.564
Kvantitet 5 g
Beilstein 12, 170
Formel vikt 133.19
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Allylaniline
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.