Läs mer
N-Allylmethylamine, 96%
Produktkod. 11431850
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11431850 5 g 5g
11421850 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11431850 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27551.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 627-37-2 | C4H9N | 71.123 g/mol
N-allylmetylamin används vid framställning av N-allyl-alfa, alfa-diklor-N-metylacetamid. Den används som en funktionell monomer för att koordinera med Cd(II)/Zn(II)-joner för att få polymetylmetakrylat-butylmetakrylat-N-allylmetylamin (PMBA)-filmerna, vilket är användbart som byggstenar för att tillverka en fotokatalytisk cell.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-Allylmetylamin används vid framställning av N-allyl-alfa, alfa-diklor-N-metylacetamid. Den används som en funktionell monomer för att koordinera med Cd(II)/Zn(II)-joner för att få polymetylmetakrylat-butylmetakrylat-N-allylmetylamin (PMBA)-filmerna, vilket är användbart som byggstenar för att tillverka en fotokatalytisk cell.
Löslighet Blandbar med vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med oxidationsmedel, starka syror och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 627-37-2
Molekylformel C4H9N
Molekylvikt (g/mol) 71.123
MDL-nummer MFCD00008641
InChI-nyckel IOXXVNYDGIXMIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-allylmethylamine, n-methylallylamine, 2-propen-1-amine, n-methyl, allylmethylamine, methylallylamine, n-methyl-2-propen-1-amine, n-allyl-n-methylamine, methyl prop-2-en-1-yl amine, allylamine, n-methyl-7ci,8ci, 2-propen-1-amine, n-methyl-9ci
PubChem CID 69391
IUPAC-namn N-metylprop-2-en-1-amin
LEDER CNCC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Allylmethylamine
Densitet 0.748
Kokpunkt 61°C to 62°C
Flampunkt −8°C (−18°F)
Brytningsindex 1.412
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2733
Löslighetsinformation Miscible with water.
Formel vikt 71.12
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.