Läs mer
N-Allylphenothiazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Allylphenothiazine |
| CAS | 20962-92-9 |
| Molekylformel | C15H13NS |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 10-Allyl-10H-phenothiazine, 10-(2-Propen-1-yl)-10H-phenothiazine |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13NS/c1-2-11-16-12-7-3-5-9-14(12)17-15-10-6-4-8-13(15)16/h2-10H,1,11H2 |
| LEDER | C=CCN1c2ccccc2Sc3ccccc13 |
| IUPAC-namn | 10-prop-2-enylphenothiazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 239.34 |
| Formel vikt | 239.0769 |