Läs mer
N-Allylthiourea, 98 %
Produktkod. 11332126
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11332126 25 g 25g
11342126 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11332126 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03377.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 109-57-9 | C4H8N2S | 116,182 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Tillämpningar
N-Allylthiourea är en nitrifikationshämmare som används i studien om transformation av diklofenak, naproxen och bisoprolol under aeroba och anaeroba förhållanden. Det används också inom medicin för att minimera ärrvävnad för att bekämpa en typ av dermatit. Vidare hämmar det tillväxten av transplanterade tumörer hos möss. Det fungerar som ett kelatbildande medel. Dessutom används det i kosmetika, konserveringsmedel och i organisk syntes.
Löslighet
Lösligt i vatten och alkohol. Något löslig i dietyleter. Olösligt i bensen.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-57-9
Molekylformel C4H8N2S
Molekylvikt (g/mol) 116.182
MDL-nummer MFCD00004940
InChI-nyckel HTKFORQRBXIQHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym allylthiourea, n-allylthiourea, thiosinamine, 1-allyl-2-thiourea, rhodalline, thiosinamin, tiosinamine, 1-allylthiourea, aminosin, rhodallin
PubChem CID 1549517
ChEBI CHEBI:74079
IUPAC-namn prop-2-enyltiourea
LEDER C=CCNC(=S)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Allylthiourea
Smältpunkt 70 °C till 78 °C
Densitet 1.22
Odör Obehagligt
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 1071470
Merck Index 14,9362
Löslighetsinformation Löslig i vatten och alkohol. Lätt löslig i dietyleter. Olöslig i bensen.
Formel vikt 116.19
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.