Läs mer
n-Allylthiourea, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15844231
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15844231 250 g 250g
15834231 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15844231 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8081580250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-57-9
Specifikationer
Smältpunkt 70°C to 73°C
MDL-nummer MFCD00004940
Kvantitet 250 g
Synonym N-Allylthiourea, Thiosinamine, N-Allylthiourea
Molekylvikt (g/mol) 116.18