Läs mer
N-Allylthiourea, TRC
Produktkod. 30323090
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30323090 50 g
1 options
Produktkod. 30323090 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA57240350G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Allylthiourea
CAS 109-57-9
Molekylformel C4 H8 N2 S
Kvantitet 50 g
Synonym N-Allylthiourea
InChI formel InChI=1S/C4H8N2S/c1-2-3-6-4(5)7/h2H,1,3H2,(H3,5,6,7)
LEDER NC(=S)NCC=C
IUPAC-namn prop-2-enyltiourea
Molekylvikt (g/mol) 116.185
Formel vikt 116.041