Läs mer
N-Allylthiourea, TRC
Produktkod. 30325487
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30325487 5 g
1 options
Produktkod. 30325487 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA5724035G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemiskt namn eller material N-Allylthiourea
CAS 109-57-9
Molekylformel C4 H8 N2 S
Kvantitet 5 g
Synonym N-Allylthiourea
InChI formel InChI=1S/C4H8N2S/c1-2-3-6-4(5)7/h2H,1,3H2,(H3,5,6,7)
LEDER NC(=S)NCC=C
IUPAC-namn prop-2-enyltiourea
Molekylvikt (g/mol) 116.185
Formel vikt 116.041
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.