Läs mer
N-alfa-(2,4-dinitro-5-fluorfenyl)-L-alaninamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 12684997 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12684997 100 mg Glasflaska 100mg
1 options
Produktkod. 12684997 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 439341000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 95713-52-3 | C9H9FN4O5 | 272.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kiralt derivatiseringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-α-(2, 4-Dinitro-5-fluorophenyl)-L-alaninamide
CAS 95713-52-3
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 227,7 °C till 229,4 °C
Färg Gul till orange
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C9H9FN4O5
MDL-nummer MFCD00042049
Kvantitet 100 mg
Specifik rotation +54,0° till +58,0° (20 °C, 589 nm) (c=1, aceton)
Synonym marfey's reagent, s-2-5-fluoro-2,4-dinitrophenyl amino propanamide, 2s-2-5-fluoro-2,4-dinitrophenyl amino propanamide, n-2,4-dinitro-5-fluorophenyl-l-alaninamide, 2s-2-5-fluoro-2,4-dinitroanilino propanamide, propanamide, 2-5-fluoro-2,4-dinitrophenyl amino-, 2s, nalpha-2,4-dinitro-5-fluorophenyl-l-alaninamide, n-alpha-2,4-dinitro-5-fluorophenyl-l-alaninamide, fdaa, 1-fd-aa
InChI-nyckel NEPLBHLFDJOJGP-BYPYZUCNSA-N
LEDER C[C@H](NC1=CC(F)=C(C=C1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(N)=O
IUPAC-namn (2S)-2-(5-fluor-2,4-dinitroanilino)propanamid
Molekylvikt (g/mol) 272.19
PubChem CID 5486955
Formel vikt 272.19
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • N-alpha-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-L-alaninamide, 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.