Läs mer
N alpha-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-L-alaninamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S)-2-(5-Fluoro-2,4-dinitroanilino)propanamide |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9FN4O5/c1-4(9(11)15)12-6-2-5(10)7(13(16)17)3-8(6)14(18)19/h2-4,12H,1H3,(H2,11,15)/t4-/m0/s1 |
| Formel vikt | 272.0557 |