Läs mer
N alfa-(2,4-dinitro-5-fluorfenyl)-L-alaninamid, TRC
Produktkod. 17992325
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17992325 1 g
17970755 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17992325 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4798001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95713-52-3
Molekylformel C9 H9 F N4 O5
Molekylvikt (g/mol) 272.19
Synonym (2S)-2-[(5-Fluoro-2,4-dinitrophenyl)amino]propanamide, Propanamide, 2-[(5-fluoro-2,4-dinitrophenyl)amino]-, (S)-, (2S)-2-[(5-Fluoro-2,4-dinitrophenyl)amino]propanamide, 1-Fluoro-2,4-dinitrophenyl-5-L-alanine amide, FDAA, Marfey's reagent, Reagents, Marfey's
IUPAC-namn (2S)-2-(5-fluoro-2,4-dinitroanilino)propanamid
LEDER C[C@H](Nc1cc(F)c(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2S)-2-(5-Fluoro-2,4-dinitroanilino)propanamide
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H9FN4O5/c1-4(9(11)15)12-6-2-5(10)7(13(16)17)3-8(6)14(18)19/h2-4,12H,1H3,(H2,11,15)/t4-/m0/s1
Formel vikt 272.0557