Läs mer
Thermo Scientific Chemicals N-alfa-acetyl-L-glutamin, 99 %
Produktkod. 11396986
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11396986 50 g 50g
11306996 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11396986 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer L06780.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2490-97-3 | C7H12N2O4 | 188,183 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2490-97-3
Molekylformel C7H12N2O4
Molekylvikt (g/mol) 188.183
MDL-nummer MFCD00038159
InChI-nyckel KSMRODHGGIIXDV-YFKPBYRVSA-N
Synonym n-acetyl-l-glutamine, aceglutamide, l-glutamine, n-acetyl, nalpha-acetyl-l-glutamine, s-2-acetamido-5-amino-5-oxopentanoic acid, acetylglutamine, n-alpha-acetyl-l-glutamine, n-acetylglutamine, acutil-s, acetyl-l-glutamine
PubChem CID 182230
ChEBI CHEBI:21553
IUPAC-namn (2S)-2-acetamido-5-amino-5-oxopentansyra
LEDER CC(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-alpha-Acetyl-L-glutamine
Smältpunkt ∽206 °C (dekomposition)
Beilstein 1727471
Merck Index 14,25
Kvantitet 50 g
Formel vikt 188.18
Optisk rotation −12° (c=3 i vatten)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.