Läs mer
Thermo Scientific Chemicals N(alfa)-acetyl-L-lysin, 99 %
Produktkod. 15406719
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15406719 1 g 1g
15416719 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15406719 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J65083.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1946-82-3 | C8H16N2O3 | 188.23 g/mol
Nα -Acetyl-L-lysin är en biologiskt tillgänglig N-terminal kapslad form av det proteinogenaα aminosyra L-lysin. Nα -Acetyl-L-lysin är ett substrat som används för att studera och karakterisera lysyloxidation(er).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N -αAcetyl-L-lysin är en biologiskt tillgänglig N-terminal kapslad form av det proteinogenaα aminosyra L-lysin. Nα -Acetyl-L-lysin är ett substrat som används för att studera och karakterisera lysyloxidation(er).
Löslighet Löslig i vatten (blandbar
) och 80 % ättiksyra (50 mg/ml - klar färglös lösning)).
Anmärkningar
Skydda mot värme. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1946-82-3
Molekylformel C8H16N2O3
Molekylvikt (g/mol) 188.23
MDL-nummer MFCD00008233
InChI-nyckel VEYYWZRYIYDQJM-JLDDOWRYNA-N
Synonym ac-lys-oh, n-alpha-acetyl-l-lysine, n alpha-acetyllysine, nalpha-acetyl-l-lysine, n-acetyl-l-lysine, n2-acetyl-l-lysine, s-2-acetamido-6-aminohexanoic acid, n alpha-acetyl-l-lysine, n 2-acetyl-l-lysine, acetyl-l-lysine
PubChem CID 92907
ChEBI CHEBI:35704
IUPAC-namn (2S)-2-acetamido-6-aminohexansyra
LEDER CC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N(alpha)-Acetyl-L-lysine
Smältpunkt 256°C to 258°C (decomposition)
Färg Vitt
Löslighetsinformation Soluble in water (miscible),and 80% acetic acid (50mg/ml--clear colorless solution)).
Kvantitet 1 g
Formel vikt 188.2
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.