Läs mer
N alfa-acetyl-L-lysin, TRC
Produktkod. 30137220
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137220 25 g
30132883 1 g
30006559 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137220 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA18554025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1946-82-3
Molekylformel C8 H16 N2 O3
Molekylvikt (g/mol) 188.22
Synonym 6-Amino-L-2-acetamidohexanoic Acid, N2-Acetyl-L-lysine, N2-Acetyllysine, N-Acetyl-L-lysine, Nα-Acetyllysine
IUPAC-namn (2S)-2-acetamido-6-aminohexansyra
LEDER CC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nalpha-Acetyl-L-Lysine
InChI formel InChI=1S/C8H16N2O3/c1-6(11)10-7(8(12)13)4-2-3-5-9/h7H,2-5,9H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13)/t7-/m0/s1
Kvantitet 25 g
Formel vikt 188.1161