Läs mer
N-alfa-bensoyl-L-arginin 4-nitroanilid hydroklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10159449 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10159449 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10159449 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 428640010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 21653-40-7 | C19H22N6O4·HCl | 434,88 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-α-Benzoyl-L-arginine 4-nitroanilide hydrochloride
Smältpunkt 223,0 °C
CAS 21653-40-7
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Kvantitet 1 g
Förpackning Glasflaska
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Molekylformel C19H22N6O4·HCl
MDL-nummer MFCD00063682
Synonym bz-arg-pna.hcl, s-n-5-guanidino-1-4-nitrophenyl amino-1-oxopentan-2-yl benzamide hydrochloride, nalpha-benzoyl-l-arginine 4-nitroanilide hydrochloride, bani, s-5-amidinoamino-2-benzoylamino-n-4-nitrophenyl valeramide monohydrochloride, l-bapna, 2s-5-carbamimidamido-n-4-nitrophenyl-2-phenylformamido pentanamide hydrochloride, bz-arg-pna-hcl, bz-arg-pna hcl, bz-arg-pna . hcl
InChI-nyckel DEOKFPFLXFNAON-NTISSMGPSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC(CCCN=C(N)N)C(=O)NC2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-].Cl
IUPAC-namn N-[(2S)-5-(diaminometylidenamino)-1-(4-nitroanilino)-1-oxopentan-2-yl]bensamid;hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 434.88
PubChem CID 16219022
Formel vikt 434.88
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.