Läs mer
N-alfa-bensoyl-L-arginin, 99 %
Produktkod. 11499742
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499742 10 g 10g
11409752 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11499742 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10812.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 154-92-7 | C13H18N4O3 | 278,31 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 154-92-7
Molekylformel C13H18N4O3
Molekylvikt (g/mol) 278.31
MDL-nummer MFCD00001763
InChI-nyckel RSYYQCDERUOEFI-UHFFFAOYNA-N
Synonym bz-arg-oh, n-alpha-benzoyl-l-arginine, n-benzoyl-l-arginine, n2-benzoyl-l-arginine, benzoyl-l-arginine, arginine, n2-benzoyl, nalpha-benzoyl-l-arginine, 2s-5-carbamimidamido-2-phenylformamido pentanoic acid, l-arginine, n2-benzoyl, n∼2∼-phenylcarbonyl-l-arginine
PubChem CID 97369
IUPAC-namn (2S)-2-bensamido-5-(diaminometylidenamino)pentansyra
LEDER NC(N)=NCCCC(NC(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-alpha-Benzoyl-L-arginine
Smältpunkt 285 °C (dekomposition)
Kvantitet 10 g
Formel vikt 278.31
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.