Läs mer
Thermo Scientific Chemicals N-alfa-bensoyl-L-arginin-p-nitroanilidhydroklorid
Produktkod. 15420407
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15420407 100 mg 100mg
15430407 250 mg 250mg
15440407 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15420407 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J64915.MC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 21653-40-7 | C19H23ClN6O4 | 434.881 g/mol
N-alfa-bensoyl-L-arginin p-nitroanilidhydroklorid används som ett kromogent substrat för trypsin och andra proteolytiska enzymer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar N-alfa-bensoyl-L-arginin p-nitroanilid hydroklorid används som ett kromogent substrat
för trypsin och andra proteolytiska enzymer.
Löslighet Löslig i DMSO vid 50 mg/
ml
. Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21653-40-7
Molekylformel C19H23ClN6O4
Molekylvikt (g/mol) 434.881
MDL-nummer MFCD00063682
InChI-nyckel DEOKFPFLXFNAON-NTISSMGPSA-N
Synonym bz-arg-pna.hcl, s-n-5-guanidino-1-4-nitrophenyl amino-1-oxopentan-2-yl benzamide hydrochloride, nalpha-benzoyl-l-arginine 4-nitroanilide hydrochloride, bani, s-5-amidinoamino-2-benzoylamino-n-4-nitrophenyl valeramide monohydrochloride, l-bapna, 2s-5-carbamimidamido-n-4-nitrophenyl-2-phenylformamido pentanamide hydrochloride, bz-arg-pna-hcl, bz-arg-pna hcl, bz-arg-pna . hcl
PubChem CID 16219022
IUPAC-namn N-[(2S)-5-(diaminometylidenamino)-1-(4-nitroanilino)-1-oxopentan-2-yl]bensamid;hydroklorid
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC(CCCN=C(N)N)C(=O)NC2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-].Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-alpha-Benzoyl-L-arginine p-nitroanilide hydrochloride
Smältpunkt 223°C
Färg Vitt till gult
Beilstein 4081878
Löslighetsinformation Soluble in DMSO at 50mg/ml
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 434.9
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.