Läs mer
N(alfa)-bensyloxikarbonyl-L-glutamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11413777
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
100g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11413777 25 g 25g
11403777 5 g 5g
15463177 100 g 100g
15453177 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11413777 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18240.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2650-64-8 | C13H16N2O5 | 280.28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2650-64-8
Molekylformel C13H16N2O5
Molekylvikt (g/mol) 280.28
MDL-nummer MFCD00008043
InChI-nyckel JIMLDJNLXLMGLX-JTQLQIEISA-N
Synonym z-gln-oh, n-carbobenzyloxy-l-glutamine, cbz-l-glutamine, cbz-gln-oh, n-carbobenzoxy-l-glutamine, benzyloxycarbonyl-l-glutamine, carbobenzoxyglutamine, n-cbz-l-glutamine, cbz-l-gln-oh, carbobenzoxy-l-glutamine
PubChem CID 75855
IUPAC-namn (2S)-5-amino-5-oxo-2-(fenylmetoxikarbonylamino)pentansyra
LEDER NC(=O)CC[C@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N(alpha)-Benzyloxycarbonyl-L-glutamine
Smältpunkt 134°C to 137°C
Beilstein 2061271
Kvantitet 25 g
Formel vikt 280.28
Optisk rotation −7° (c=2 in Ethanol)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.