Läs mer
N(alfa)-Bensyloxikarbonyl-L-histidin, 98+%
Produktkod. 11357236
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11357236 5 g 5g
11347236 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11357236 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09114.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
CAS: 14997-58-1 | C14H15N3O4 | 289,291 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14997-58-1
Molekylformel C14H15N3O4
Molekylvikt (g/mol) 289.291
MDL-nummer MFCD00065960
InChI-nyckel WCOJOHPAKJFUDF-LBPRGKRZSA-N
Synonym z-his-oh, n-cbz-l-histidine, cbz-his-oh, cbz-l-his-oh, nalpha-cbz-l-histidine, cbz-histidine, nalpha-carbobenzoxy-l-histidine, l-histidine, n-phenylmethoxy carbonyl, z-l-histidine, s-2-benzyloxy carbonyl amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid
PubChem CID 736313
IUPAC-namn (2S)-3-(lH-imidazol-5-yl)-2-(fenylmetoxikarbonylamino)propansyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NC(CC2=CN=CN2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N(alpha)-Benzyloxycarbonyl-L-histidine
Smältpunkt ∽165 °C (dekomposition)
Beilstein 3561682
Kvantitet 5 g
Formel vikt 289.29
Optisk rotation −24° (c=6 i 6 N HCl)
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.