Läs mer
N(alfa)-Bensyloxikarbonyl-L-lysin, 98+%
Produktkod. 11312626
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11312626 5 g 5g
11302626 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11312626 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08629.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
CAS: 2212-75-1 | C14H20N2O4 | 280,32 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2212-75-1
Molekylformel C14H20N2O4
Molekylvikt (g/mol) 280.32
MDL-nummer MFCD00038204
InChI-nyckel OJTJKAUNOLVMDX-LBPRGKRZSA-N
Synonym z-lys-oh, nalpha-cbz-l-lysine, n-alpha-cbz-l-lysine, cbz-lys-oh, n-alpha-carbobenzoxy-l-lysine, s-6-amino-2-benzyloxy carbonyl amino hexanoic acid, z-lysine, cbz-l-lysine, n-alpha-benzyloxycarbonyl-l-lysine, lysine, n2-phenylmethoxy carbonyl
PubChem CID 75172
IUPAC-namn (2S)-6-amino-2-(fenylmetoxikarbonylamino)hexansyra
LEDER NCCCC[C@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N(alpha)-Benzyloxycarbonyl-L-lysine
Smältpunkt ∽237 °C (uppdelning)
Beilstein 2153826
Kvantitet 5 g
Formel vikt 280.32
Optisk rotation −12° (c=2 i 0,2 N HCl)
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.