Läs mer
N(alfa)-bensyloxikarbonyl-L-tryptofan, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11371937
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11371937 5 g 5g
11381937 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11371937 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07535.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7432-21-5 | C19H18N2O4 | 338.36 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7432-21-5
Molekylformel C19H18N2O4
Molekylvikt (g/mol) 338.36
MDL-nummer MFCD00065700
InChI-nyckel AHYFYYVVAXRMKB-KRWDZBQOSA-N
Synonym z-trp-oh, n-cbz-l-tryptophan, z-l-trp-oh, benzyloxycarbonyltryptophan, l-tryptophan, n-phenylmethoxy carbonyl, n-carbobenzoxyltryptophan, n-carbobenzoxy-l-tryptophan, cbz-l-trp-oh, n-benzyloxycarbonyl-l-tryptophan, nalpha-carbobenzyloxy-l-tryptophan
PubChem CID 101176
IUPAC-namn (2S)-3-(lH-indol-3-yl)-2-(fenylmetoxikarbonylamino)propansyra
LEDER OC(=O)[C@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N(alpha)-Benzyloxycarbonyl-L-tryptophan
Smältpunkt 121°C to 126°C
Beilstein 96743
Kvantitet 5 g
Odör Odorless
Formel vikt 338.37
Optisk rotation +3.1° (c=3 in Acetic Acid)
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.