Läs mer
N(alfa)-Boc-D-2,3-diaminopropionsyra, 97 %
Codice prodotto. 15469587
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet Dimensione della confezione
15469587 250 mg 250mg
15449587 1 g 1g
15459587 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15469587 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H52821.MD
 Begränsad artikel
I lager
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 76387-70-7 | C8H16N2O4 | 204,226 g/mol
N(alfa)-Boc-D-2,3-diaminopropionsyra används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N(alfa)-Boc-D-2,3-diaminopropionsyra används som farmaceutisk mellanprodukt.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 76387-70-7
Molekylformel C8H16N2O4
Molekylvikt (g/mol) 204.226
MDL-nummer MFCD01632072
InChI-nyckel KRJLRVZLNABMAT-RXMQYKEDSA-N
Synonym boc-d-dap-oh, boc-d-2,3-diaminopropionic acid, r-3-amino-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, 2r-3-amino-2-tert-butoxy carbonyl amino propanoic acid, d-alanine, 3-amino-n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, 2r-3-amino-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, 2r-3-amino-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino propanoic acid, ambotzbaa1179, pubchem14749, 3-amino-n-boc-d-alanine
PubChem CID 7020984
IUPAC-namn (2R)-3-amino-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]propansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CN)C(=O)O
Specifica
Kemiskt namn eller material N(alpha)-Boc-D-2,3-diaminopropionic acid
Smältpunkt 200 °C till 203 °C
Kvantitet 250 mg
Optisk rotation +14° (c=1 i vatten)
Formel vikt 204.23
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.