Läs mer
Thermo Scientific Chemicals N(alfa)-Boc-D-tryptofan, 97 %
Produktkod. 11307296
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11307296
Brand: Thermo Scientific Chemicals L09214.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5241-64-5 | C16H20N2O4 | 304.35 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5241-64-5
Molekylformel C16H20N2O4
Molekylvikt (g/mol) 304.35
MDL-nummer MFCD00037944
InChI-nyckel NFVNYBJCJGKVQK-CYBMUJFWSA-N
Synonym boc-d-trp-oh, n-boc-d-tryptophan, n-tert-butoxy carbonyl-d-tryptophan, n-tert-butoxycarbonyl-d-tryptophan, boc-d-tryptophan, boc-d-trp, nalpha-boc-d-tryptophan, boc-d-tryptophane, nalpha-boc-d-tryptophane, tert-butoxycarbonyl
PubChem CID 111050
IUPAC-namn (2R)-3-(lH-indol-3-yl)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]propansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N(alpha)-Boc-D-tryptophan
Smältpunkt ∽138°C (decomposition)
Beilstein 4237334
Kvantitet 5 g
Formel vikt 304.35
Optisk rotation +21° (c=1 in Acetic Acid)
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.