Läs mer
Thermo Scientific Chemicals N(alfa)-Boc-D-tryptofanol, 98 %
Produktkod. 11352929
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11352929 1 g 1g
15423777 250 mg 250mg
11362929 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11352929 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer H27763.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 158932-00-4
Molekylformel C16H22N2O3
Molekylvikt (g/mol) 290.36
MDL-nummer MFCD00270221
InChI-nyckel JEFQUFUAEKORKL-GFCCVEGCSA-N
Synonym boc-d-tryptophanol, n-boc-d-tryptophanol, r-tert-butyl 1-hydroxy-3-1h-indol-3-yl propan-2-yl carbamate, n alpha-boc-d-tryptophanol, boc-d-trp-ol, tert-butyl n-2r-1-hydroxy-3-1h-indol-3-yl propan-2-yl carbamate, ambotzbal1034, n-t-boc-d-tryptophanol, tert-butyl r-1-hydroxy-3-1h-indol-3-yl propan-2-yl carbamate, tert-butyl 2r-1-hydroxy-3-1h-indol-3-yl propan-2-yl carbamate
PubChem CID 20744818
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CO)CC1=CNC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N(alpha)-Boc-D-tryptophanol
Smältpunkt 119 °C till 121 °C
Kvantitet 1 g
Optisk rotation +53° (c=2 i ättiksyra)
IUPAC-namn tert-butyl N-[(2R)-1-hydroxi-3-(lH-indol-3-yl)propan-2-yl]karbamat
Formel vikt 290.36
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.