Läs mer
Alfa Aesar™ N(alpha)-Boc-L-tryptophan, 98+%
Produktkod. 11438656
Change view
Kvantitet:
5g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11438656 5g 5g
1 options
Produktkod. 11438656 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer A16023.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N(alpha)-Boc-L-tryptophan
CAS 13139-14-5
Molekylformel C16H20N2O4
MDL-nummer MFCD00065595
Beilstein 39677
Synonym boc-trp-oh, n-boc-l-tryptophan, boc-l-tryptophan, n-tert-butoxy carbonyl-l-tryptophan, boc-l-trp-oh, boc-l-tryptophane, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, l-tryptophan, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, boc-tryptophan, n-tert-butoxycarbonyl-l-tryptophan
InChI-nyckel NFVNYBJCJGKVQK-ZDUSSCGKSA-N
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CNC2=CC=CC=C21)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-3-(1H-indol-3-yl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 304.346
Kvantitet 5g
PubChem CID 83169
Formel vikt 304.35
Optisk rotation −19.5° (c=1 in DMF)
Procent renhet ≥98%