Läs mer
N-alpha-BOC-N-epsilon-(2-chloro-Z)-L-lysine, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11955511 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11955511 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11955511 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 440870050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-α-BOC-N-ε-(2-chloro-Z)-L-lysine
CAS 54613-99-9
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Molekylformel C19H27ClN2O6
Kvantitet 5 g
Specifik rotation -11
Synonym boc-lys 2-cl-z-oh, boc-lys 2-cl-cbz-oh, n-boc-n'-2-chlorobenzyloxycarbonyl-l-lysine, n-boc-n-2-chloro-cbz-l-lysine, boc-l-lys 2-cl-z-oh, ambotzbaa1102, boc-lys clz-oh, pubchem12945, boc-lys cl-z-oh, boc-lys-2-cl-z-oh
InChI-nyckel ATUMDPHEFWGCJF-HNNXBMFYSA-N
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CCCCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1Cl)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-6-[(2-chlorophenyl)methoxycarbonylamino]-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 414.89
PubChem CID 7269331
Formel vikt 414.89
Procent renhet 98%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • N-alpha-BOC-N-epsilon-(2-Chloro-Z)-L-lysine