Läs mer
Thermo Scientific Chemicals N(alfa)-Boc-N(epsilon),N(epsilon)-dimetyl-L-lysin, 97 %
Produktkod. 15449177
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15449177 250 mg 250mg
15439177 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15449177 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer H52437.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
CAS: 65671-53-6 | C13H26N2O4 | 274,36 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65671-53-6
Molekylformel C13H26N2O4
Molekylvikt (g/mol) 274.36
MDL-nummer MFCD00076965
InChI-nyckel KPXRFYHPDPDJSY-UEQNJFAPNA-N
Synonym boc-lys me 2-oh, l-lysine,n2-1,1-dimethylethoxy carbonyl-n6,n6-dimethyl, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-6-dimethylamino hexanoic acid, boc-lys me-oh, nalpha-boc-nepsilon-dimethyl-l-lysine, n-alpha-boc-s-2-amino-6-dimethylamino hexanoic acid, 2 s-+-tert-butoxycarbonylamino-6-dimethylaminohexanoic acid, s-2-tert-butoxycarbonylamino-6-dimethylamino hexanoic acid, 2s-2-tert-butoxy carbonyl amino-6-dimethylamino hexanoic acid
PubChem CID 7018778
IUPAC-namn (2S)-6-(dimetylamino)-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]hexansyra
LEDER CN(C)CCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N(alpha)-Boc-N(epsilon),N(epsilon)-dimethyl-L-lysine
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 274.36
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.