missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N,Alpha-Diethylphenethylamine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethylamino-1-phenylbutane (hydrochloride) |
| CAS | 29805-52-5 |
| Molekylformel | C12 H19 N . Cl H |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | N,α-Diethylbenzeneethanamine Hydrochloride (1:1), Phenethylamine, N,α-diethyl-, hydrochloride (8CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19N.ClH/c1-3-12(13-4-2)10-11-8-6-5-7-9-11;/h5-9,12-13H,3-4,10H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.CCNC(CC)Cc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | N-ethyl-1-phenylbutan-2-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 213.75 |
| Formel vikt | 213.1284 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?