missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N,alpha-Diethylphenethylamine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,alpha-Diethylphenethylamine Hydrochloride |
| CAS | 29805-52-5 |
| Molekylformel | C12H20ClN |
| Kvantitet | 5 mg |
| LEDER | Cl.CCNC(CC)Cc1ccccc1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 213.75 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?