Läs mer
N Alpha-Fmoc-L-arginine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nalpha-Fmoc-L-arginine |
| CAS | 91000-69-0 |
| Molekylformel | C21H24N4O4 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | N2-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-arginine |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24N4O4/c22-20(23)24-11-5-10-18(19(26)27)25-21(28)29-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17-18H,5,10-12H2,(H,25,28)(H,26,27)(H4,22,23,24)/t18-/m0/s1 |
| LEDER | Cc1nc2c(c(C)c1)c3c(cccc3)n2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 396.44 |