Läs mer
N-(alfa-fenyletyl)ibuprofenamid, Mikromol™
Beskrivning
N-(alfa-fenyletyl)ibuprofenamid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(1-Phenylethyl) Ibuprofen Amide(mixture of diastereomers) |
| CAS | 105959-56-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-(1-Phenylethyl) Ibuprofen Amide(mixture of diastereomers) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C21 H27 N O |
| Synonym | Benzeneacetamide, α-methyl-4-(2-methylpropyl)-N-(1-phenylethyl)-, 2-(4-isobutylphenyl)-N-(1-phenylethyl)propanamide, N-(α-Phenylethyl)ibuprofenamide |
| InChI formel | InChI=1S/C21H27NO/c1-15(2)14-18-10-12-19(13-11-18)16(3)21(23)22-17(4)20-8-6-5-7-9-20/h5-13,15-17H,14H2,1-4H3,(H,22,23) |
| LEDER | CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(=O)NC(C)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 2-[4-(2-metylpropyl)fenyl]-N-(1-fenyletyl)propanamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 309.45 |
| Visa mer |