Läs mer
N-Amidinothiourea, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11477407
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11477407 25 g 25g
11487407 100 g 100g
11497407 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11477407 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15101.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
2-Imino-4-thiobiuret is used in the design and synthesis of guanylthiourea derivatives which are potential inhibitors of plasmodium falciparum dihydrofolate reductase enzyme. 2-Imino-4-thiobiuret is also used as a reagent in recyclization reactions of N-arylmaleimides with polynucleophilic compounds.
Solubility
Soluble in water (70g/L).
Notes
Store in cool, dry place in tightly closed container. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2114-02-5
Molekylformel C2H6N4S
Molekylvikt (g/mol) 118.16
MDL-nummer MFCD00014472
InChI-nyckel OKGXJRGLYVRVNE-UHFFFAOYSA-N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Amidinothiourea
Smältpunkt 160°C to 168°C
Odör Odorless
Kvantitet 25 g
Beilstein 1756620
Synonym 4-pentyn-2-ol, 4-pentyne-2-ol, +--4-pentyn-2-ol, r,s-4-pentyn-2-ol, 4-hydroxypentyne, pentyne-4-ol, 4-pentin-2-ol, 1-methyl-3-butyn-1-ol, +/--4-pentyn-2-ol
Löslighetsinformation Soluble in water (70g/L).
LEDER NC(N)=NC(N)=S
IUPAC-namn (diaminomethylidene)thiourea
PubChem CID 92915
Formel vikt 118.16
Procent renhet ≥98%