Learn More
N-Amino-D-proline, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | N-Amino-D-proline |
| CAS | 10139-05-6 |
| Molekylformel | C5 H10 N2 O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N2O2/c6-7-3-1-2-4(7)5(8)9/h4H,1-3,6H2,(H,8,9)/t4-/m1/s1 |
| LEDER | NN1CCC[C@@H]1C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R)-1-aminopyrrolidine-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 130.15 |
| Formel vikt | 130.0742 |