Läs mer
N-(Aminocarbonyl)-3-hydroxy-a-methyl-L-tyrosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(Aminocarbonyl)-3-hydroxy-alpha-methyl-L-tyrosine |
| CAS | 43197-06-4 |
| Molekylformel | C11H14N2O5 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14N2O5/c1-11(9(16)17,13-10(12)18)5-6-2-3-7(14)8(15)4-6/h2-4,14-15H,5H2,1H3,(H,16,17)(H3,12,13,18)/t11-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@@](Cc1ccc(O)c(O)c1)(NC(=O)N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-(carbamoylamino)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methylpropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 254.24 |
| Formel vikt | 254.0903 |