missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Aminocarbonyl Felbamate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Aminocarbonyl Felbamate |
| CAS | 1797130-34-7 |
| Molekylformel | C12H15N3O5 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15N3O5/c13-10(16)15-12(18)20-7-9(6-19-11(14)17)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H2,14,17)(H3,13,15,16,18) |
| LEDER | NC(=O)NC(=O)OCC(COC(=O)N)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | (3-carbamoyloxy-2-phenylpropyl) N-carbamoylcarbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 281.26 |
| Formel vikt | 281.1012 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?