Läs mer
N-(aminocarbonyl)-N-methylglycine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(aminocarbonyl)-N-methylglycine |
| CAS | 30565-25-4 |
| Molekylformel | C4H8N2O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Hydantoin Impurity 4 (3-Methylhydantoic Acid) |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8N2O3/c1-6(4(5)9)2-3(7)8/h2H2,1H3,(H2,5,9)(H,7,8) |
| LEDER | CN(CC(=O)O)C(=O)N |
| IUPAC-namn | 2-[carbamoyl(methyl)amino]acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 132.12 |
| Formel vikt | 132.0535 |