Läs mer
N-(aminoetyl)-5-naftylamin-1-sulfonsyra natriumsalt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(Aminoethyl)-5-naphthylamine-1-sulfonic Acid Sodium Salt |
| CAS | 100900-07-0 |
| Molekylformel | C12 H13 N2 O3 S . Na |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2O3S.Na/c13-7-8-14-11-5-1-4-10-9(11)3-2-6-12(10)18(15,16)17;/h1-6,14H,7-8,13H2,(H,15,16,17);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].NCCNc1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | natrium; 5-(2-aminoetylamino)naftalen-1-sulfonat |
| Molekylvikt (g/mol) | 288.3 |
| Formel vikt | 288.0545 |